Imprimer
VWR®, Nacelles de pesée, papier
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
611-3256EA 65.2 EUR
611-3256 611-3257 611-3258 611-3259 611-3624 611-3625
VWR®, Nacelles de pesée, papier
Nacelles Nacelles de pesée
Les nacelles de pesée en papier VWR® sont une première parmi les consommables écologiques de laboratoire.
  • Contrôlez le contenu comme une nacelle de pesée en polystyrène, ce qui les rend plus faciles à manipuler que le papier de pesée plat standard
  • Fabriqué en papier sulfurisé conforme à la norme FDA 21 CFR 176.170, composants de papier en contact avec des aliments aqueux et gras, avec 2I CFR 176.180 et contact avec des aliments secs
  • Compatible avec les applications de chaleur jusqu'à un maximum de 210 °C
Ils sont tous les deux Eco-In et Eco-Out.
Eco-In car ils sont certifiés FSC®. Les papiers utilisés pour fabriquer nos nacelles de pesée sont fabriqués à partir de produits issus de forêts gérées de façon responsable.
Eco-Out car ils sont naturellement dans le flux de déchets municipaux standard.