Imprimer
Distributeur d'ampoules pour rinçage oculaire, QuickRinse
Fournisseur: Plum Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4632 5160
118-0550EA 42.8 EUR
118-0550 118-0481
Distributeur d'ampoules pour rinçage oculaire, QuickRinse
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Ce distributeur mural contient 10 ampoules (2×5) contenant 20 ml de solution oculaire stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.
  • Rapide, facile et hygiénique pour éliminer la poussière et la saleté des yeux
  • Station compacte facile à fixer au mur
  • Station rechargeable
Durée de conservation : 3 ans (non ouvert)
L×H : 230×135 mm