Imprimer
Test EnteroPluri
Marques : LIOFILCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
71618 80252 71640 80257 80260 78619 78618 80281 71709 72560 71708 78620 78621 87002
LIOF71618EA 202 EUR
LIOF71618 LIOF80252 LIOF71640 LIOF80257 LIOF80260 LIOF78619 LIOF78618 LIOF80281 LIOF71709 LIOF72560 LIOF71708 LIOF78620 LIOF78621 LIOF87002
Test EnteroPluri
Tests microbiologiques Tests enzymatiques
Le test EnteroPluri est un système à 12 secteurs contenant un milieu de culture spécial qui permet d'identifier les entérobactéries et d'autres bactéries gram négatives, à oxydase négative. Le système permet l'inoculation simultanée de tous les milieux présents dans les secteurs et l'exécution de 15 réactions biochimiques. Le micro-organisme est identifié en évaluant le changement de couleur des différents milieux de culture après 18 à 24 heures d'incubation à 36 ±1 °C et par un numéro de code obtenu à partir de l'interprétation de la réaction biochimique. L'oxydase, le réactif de Kovacs Indol (par exemple 1.00181.0002, 1.09293.0100, 1.11350.0001) et le Codebook ne sont pas inclus.
  • Basé sur des tests biochimiques réalisés sur des milieux de culture contenant des substrats spécifiques
  • La combinaison des résultats positifs et négatifs permet d'identifier les bactéries à l'aide du Codebook