Test de coagulase
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Test de confirmation pour les staphylocoques coagulase-positifs.
- Formulé conformément à la norme ISO 6888-1
- Peut être utilisé pour différencier Staphylococcus Aureus des staphylocoques à coagulase négative