Imprimer
Système d'incubation anaérobie, récipients AnaeroGen
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AG0025A CN0025A CN0035A CN0020C AN0020D
OXOIAG0025AEA 470 EUR
OXOIAG0025A OXOICN0025A OXOICN0035A OXOICN0020C OXOIAN0020D
Système d'incubation anaérobie, récipients AnaeroGen
Chambres anaérobies
Le récipient est conçu pour être utilisé avec le sachet AnaeroGen/CampyGen et peut accueillir jusqu'à 12 plaques.
  • Le récipient et le couvercle sont fabriqués à partir de matériaux robustes pour garantir la sécurité de l'opérateur et de l'équipement
  • Aucun catalyseur requis
  • Poignée de transport pour déplacer le récipient en toute sécurité de la paillasse à l'incubateur