Imprimer
Système d'incubation anaérobie, accessoires pour AnaeroGen
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
AG0027A AG0029A AG0030A AN0010C AN0025A AN0035A BR0055B HP0016A HP0017A HP0018A HP0020A HP0026A HP0053A AG0020C CD0025A AN0005C AN0020C AG0031A AG0060C CD0020C
OXOIAG0027AEA 238 EUR
OXOIAG0027A OXOIAG0029A OXOIAG0030A OXOIAN0010C OXOIAN0025A OXOIAN0035A OXOIBR0055B OXOIHP0016A OXOIHP0017A OXOIHP0018A OXOIHP0020A OXOIHP0026A OXOIHP0053A OXOIAG0020C OXOICD0025A OXOIAN0005C OXOIAN0020C OXOIAG0031A OXOIAG0060C OXOICD0020C
Système d'incubation anaérobie, accessoires pour AnaeroGen
Chambres anaérobies
Lorsqu'un sachet AnaeroGen est placé dans un récipient étanche, l'oxygène atmosphérique dans le récipient est rapidement absorbé et du dioxyde de carbone est généré simultanément. Cette nouvelle méthode se distingue des autres méthodes couramment utilisées par le fait que la réaction se produit sans dégagement d'hydrogène et ne nécessite donc pas de catalyseur. En outre, l'eau n'est pas nécessaire pour activer la réaction. Lorsqu'il est utilisé selon les instructions, le sachet AnaeroGen permet de réduire le niveau d'oxygène dans le récipient à moins de 1% en 30 minutes. Le niveau de dioxyde de carbone qui en résulte est compris entre 9% et 13%.
CampyGen Compact pour 1 ou 2 boîtes de Petri est un système simple permettant de générer des conditions micro-aérophiles. Le système se compose d'une poche en plastique avec clip d'étanchéité et d'un sachet en papier générateur de gaz. Le sachet en papier contient de l'acide ascorbique qui réagit au contact de l'air pour créer des conditions micro-aérophiles adaptées à la croissance des organismes micro-aérophiles.
  • Aucun catalyseur requis