Imprimer
Demi-masques réutilisables, 6500
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6503QL-E 6502QL-E 6501QLD
111-1666EA 67.5 EUR
111-1666 111-1664 111-1661
Demi-masques réutilisables, 6500
Protection respiratoire Masques réutilisables Demi-masques
Des masques surmoulés, à profil bas, offrent un large champ de vision. Ils sont compatibles avec les écrans faciaux 3M™ pour soudure/broyage et ne demandent que peu de maintenance avec un nombre minimal de pièces et rainures.
  • Membrane d'étanchéité faciale légère en silicone pour plus de confort et de stabilité, avec un joint souple mais ferme, qui garde sa forme dans les environnements chauds
  • Harnais de tête ajustable sur trois tailles et sangles résistantes permettent un ajustement confortable
  • Baïonnette flexible (3M Bayonet Connection™) pour la connexion
En savoir plus