Boîtes contact, irradiées aux rayons gamma, triple emballage, ICR (isolateur, salle propre)
Marques : MERCK LIFE SCIENCETotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Une large gamme de milieux de culture prêts à l'emploi pour la surveillance environnementale des surfaces, ainsi que pour le prélèvement actif et passif de l'air dans les salles propres et les isolateurs. Boîtes contact ICRplus pour une incubation anaérobique efficace dans les isolateurs et les salles propres.
- Data matrix barcode on each plate for paperless and secure identification of individual plates
- CLOSED and VENT closure options of ICRplus contact plates for safe transportation and variation of incubation conditions
- Convenient room temperature stability allows storage at site of use