Imprimer
Chaussures de sécurité à lacets, mac crossroad, Heckel
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6211336 6211338 6211337 6211339 6211345 6211340 6211346 6211341 6211343 6211347 6211348
114-5905EA 0 EUR
114-5905 114-5907 114-5906 114-5908 114-5914 114-5909 114-5915 114-5910 114-5912 114-5916 114-5917
Chaussures de sécurité à lacets, mac crossroad, Heckel
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité polyvalentes sans métal en cuir pleine fleur résistant aux liquides et semelle en caoutchouc MACSOLE® résistante aux huiles, hydrocarbures, produits chimiques et températures jusqu'à 300 °C.
  • Doublure en maille
  • Semelle de propreté CELL TECH amovible, anatomique qui ne se déforme pas, anti-perforation et résistante aux chocs
  • Semelle en caoutchouc auto-nettoyante avec une excellente résistance à l'abrasion et aux coupures
  • Embout léger sans métal (200 J)
  • Semelle intermédiaire anti-perforation exempte de métal
  • Renfort en
En savoir plus