Imprimer
Chaussures de sécurité montantes à lacets, uvex Mac Crossroad, Heckel
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6322346 6322347 6322348 6322337 6322339 6322344 6322336 6322340
114-5928EA 0 EUR
114-5928 114-5929 114-5930 114-5919 114-5921 114-5926 114-5918 114-5922
Chaussures de sécurité montantes à lacets, uvex Mac Crossroad, Heckel
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité montantes polyvalentes sans métal avec tige en cuir pleine fleur résistant à la pénétration des liquides et semelle en caoutchouc MACSOLE® (résistant aux huiles, aux hydrocarbures, aux produits chimiques et aux températures jusqu'à 300 °C).
  • Doublure en maille
  • Semelle de propreté CELL TECH amovible, anatomique, qui ne se déforme pas – Anti-perforation et résistante aux chocs
  • Semelle en caoutchouc auto-nettoyante et excellente résistance à l'abrasion et aux coupures
  • Embout léger sans métal (200 J)
  • Semelle intermédiaire anti-perforation sans métal
  • Renfort en caoutchouc, talon et côtés renforcés
Modèle polyvalent pour sols irréguliers et milieux humides.
Couleur: Noir
Certifications: EN ISO 20345:2011 ; S3, CI, HI, HRO, SRC