Imprimer
Écrans faciaux, G500
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
G5V5CH51 5V5F1H51
MMMAG5V5CH51EA 155 EUR
MMMAG5V5CH51 MMMA5V5F1H51
Écrans faciaux, G500
Écrans de protection
Le casque G500 offre une solution polyvalente et confortable pour les porteurs qui ont besoin d'une protection faciale et auditive.
  • Le casque offre une résistance élevée aux chocs et un large champ de vision
  • Avec ventilation dans la couverture avant pour un confort accru
  • Harnais à cliquet avec support de cou ergonomique et cadran de réglage (3 positions pour le réglage de la hauteur, 8 positions pour le réglage de la taille de la tête
  • Disponible avec une visière en PC résistante aux rayures et à la buée pour les applications industrielles ou avec une visière en maille d'acier inoxydable pour les applications forestières
Le couvre-chef peut également être utilisé avec d'autres produits 3M.
La conception spéciale permet de combiner facilement le casque avec d'autres produits 3M, tels que des visières, des cache-oreilles passifs ou des casques de communication et des lunettes intégrées. Idéal pour les situations de travail et les environnements industriels les plus exigeants.
Certifications: EN 352-1, EN 166 ; EN 1731 (uniquement modèle avec visière grillagée).
Informations de commande: Le regroupement industriel se compose de : Casque jaune G500, visière en PC transparent (5F-11) et coquilles anti-bruit Optime I (H51P3E). Le couvre-chef peut également être utilisé avec d'autres produits 3M.
La combinaison forestière se compose de: Casque orange G500, écran facial en maille d'acier inoxydable (5C-1) et coquilles antibruit Optime I (H51P3E). Le couvre-chef peut également être utilisé avec d'autres produits 3M.