Imprimer
Bain à sec numérique, avec écran tactile
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88870010 88870011 88870012
460-0309EA 768 EUR
460-0309 460-0310 460-0311
Bain à sec numérique, avec écran tactile
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Conçues pour fournir une stabilité et une uniformité de la température. excellentes. Ces unités sont équipées d'une commande à écran tactile intuitif qui affiche l'heure et la température, elles sont résistantes grâce à un corps en acier recouvert de poudre. Parfaites pour la préparation d'échantillons, la conservation des enzymes, les réactions enzymatiques, l'amplification de l'ADN, la dégénération de gel d'électrophorèse et coagulation de sérum. Choix de modèles pouvant contenir 1, 2 et 4 blocs modulaires interchangeables pour s'adapter à une grande variété de récipients et d'En savoir plus