Imprimer
DL-α-Tocophérol, EMPROVE® ESSENTIAL USP pour usage oral, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5.00862.1000 5.00862.9025
5.00862.1000EA 448 EUR
5.00862.1000 5.00862.9025
DL-α-Tocophérol, EMPROVE® ESSENTIAL USP pour usage oral, SAFC®
DL-α-Tocophérol
Vitamine E hydrosoluble 1 ml = 500 mg DL-α-Tocophéroacetate pour application orale
Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present.
Corresponds USP
Formule: C₂₉H₅₀O₂
Numéro MDL: MFCD00072051
Numéro CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of DL-α-tocopherol acetate 475 - 525 mg/ml
Identity passes test
Appearance clear, slightly yellow, viscous liquid
Acidity passes test
Miscibility with water passes test
pH-value (10 %; water) 6.5 - 7.5
Density (d 20 °C/ 4 °C) about 1.01
Residual solvents (Ph. Eur./ICH) excluded by production process
Microbiological test passes test