Imprimer
Systèmes DBO, manométriques, Lovibond BD 600
Fournisseur: Lovibond
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2444460 2444465
705-0911EA 3790 EUR
705-0911 705-0912
Systèmes DBO, manométriques, Lovibond BD 600
Systèmes de détermination de la DBO
Mesure manométrique respirométrique de DBO à l'aide des systèmes Lovibond® BD 600 afin de déterminer la quantité d'oxygène requise pour la dégradation biologique de matières organiques dans un échantillon d'eaux usées.
  • La plage de mesure du système est comprise entre 0 et 4000 mg/L
  • Convivial et sans danger pour l'environnement
  • Grand affichage brillant pour la représentation graphique des valeurs mesurées
  • Télécommande
  • Période de 1 à 28 jours sélectionnable par l'utilisateur
  • Programmation individuelle libre de chacun des six échantillons
  • Système d'agitation par induction
Les méthodes de mesure respirométrique permettent des mesures directes de l'oxygène consommé par des micro-organismes dans un environnement enrichi en air ou en oxygène dans un récipient fermé dans des conditions de température et d'agitation constantes. Le dioxyde de carbone produit par le métabolisme des bactéries est chimiquement lié à la solution d'hydroxyde de potassium contenue dans la cuvette d'étanchéité de la bouteille.
Le résultat est une chute de pression dans le système, directement proportionnelle à la valeur de DBO et mesurée par le capteur DBO. Le niveau de DBO s'affiche alors directement en mg/L.
Les valeurs de DBO sont automatiquement stockées dans la mémoire du capteur à intervalles réguliers et peuvent être affichées sur le grand écran, à tout moment, sans conversion interminable utilisant des facteurs. Cela signifie que les séries d'essais s'achevant un dimanche peuvent être évaluées au cours de la semaine suivante sans aucun problème. Les séries de mesures peuvent être stockées sur clé USB/carte SD ou transférées via un câble USB afin d'évaluer les données sur ordinateur.
Informations de livraison: le BD 600 est livré avec 6 têtes de capteur et une unité de contrôle avec des piles, un bloc d'alimentation comprenant un câble en Y d'alimentation commune du BD 600 et de l'unité d'agitation, 1 câble USB, 1 télécommande, une unité d'agitation par induction à 6 places, 6 flacons d'échantillonnage, 6 joints en caoutchouc, 6 tiges d'agitation magnétique, 1 flacon d'évacuation (157 ml), 1 flacon d'évacuation (428 ml), 1 flacon de solution d'hydroxyde de potassium (50 ml), 1 flacon de solution d'inhibiteur de nitrification (50 ml) et 1 guide d'instructions.
Le BD 606 contient 2 jeux de chaque élément cité ci-dessus, hormis les éléments qui suivent qui sont fournis séparément : la télécommande, les flacons d'évacuation, le flacon de solution de 50 ml et les instructions.