Imprimer
Distributeurs de liquide et autres accessoires
Fournisseur: MIELE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
69.7470.06 69.7470.08 5996260 6940330 5703990 5729360 5871310 5871330 3838110 7514610 6425780 6425750 4518050 6157520 10087330 10087340
MIEL69.7470.06EA 0 EUR
MIEL69.7470.06 141-0138 141-0488 141-0550 141-0434 141-0436 141-0476 141-0477 141-0391 141-0579 141-0513 141-0512 141-0395 141-0495 MIEL10087330 MIEL10087340
Distributeurs de liquide et autres accessoires
Lave-verres
Armoire DOS G 7896 : pour 1 à 4 modules DOS avec conteneurs.
  • Porte amovible
  • Sur pied, peut être intégré sous un plan de travail
  • Boîtier en acier inoxydable ou acier blanc
  • 3 niveaux : un niveau avec tiroir amovible sur rails télescopiques pour le stockage de 4 modules DOS maximum, les niveaux 2 et 3 avec tiroir amovible sur rails télescopiques avec égouttoir et support pour le stockage de 2 conteneurs de 5 litres
Module DOS G 60:
Pour agents de nettoyage liquides
Siphon pour pompe de distribution, contrôléEn savoir plus