Gels de silice pour plaques CCM et PLC, normalisés
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Sélection de gels de silice normalisés et modifiés, disponibles dans de nombreuses granulations et fournis par une seule source dédiée à la chromatographie. Les gels de silice normalisés sont largement utilisés dans les processus de séparation afin de purifier les composés d'intérêt en très grandes quantités.
- Résultats fiables et dépôt facile des échantillons
- Grand choix de conditionnements de 1 à 25 kg
- Alternatives économiques par rapport aux types conventionnels
* F254 : indicateur de fluorescence (vert), H : sans liant externe, G : avec du gypse, P : pour le travail de préparation.
Cdt: Packaging: en boîte en plastique ou en étain.