Chaussure de sécurité anti-décharge électrostatique avec partie supérieure en microfibre et semelle de marche antidérapante en TPU (résistant aux graisses animales, huiles et combustibles).
- Doublure spéciale absorbant la transpiration avec fibre argent
- Semelle intérieure remplaçable Air Clima Comfort, semelles intérieures orthopédiques possibles
- Semelle intermédiaire en mousse de polyuréthane et absorbant les chocs
- Le traitement Sanitized® réduit les odeurs et la croissance bactérienne
- Embout de protection en acier
- Lavage à 30 °C
Adaptées aux zones nécessitant une excellente hygiène.
Couleur: Blanc
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S2, SRA