Imprimer
Lunettes de sécurité, uvex pheos guard
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9192.680 9192.180
111-1644EA 41 EUR
111-1644 111-1643
Lunettes de sécurité, uvex pheos guard
Lunettes
Le système innovant Pheos Guard est une extension fonctionnelle de la gamme Pheos. Il s'agit d'une combinaison de lunettes de sécurité Pheos, d'une monture supplémentaire et d'un serre-tête.
  • Monture confortable avec joint hermétique pour protéger des particules et des éclaboussures
  • Serre-tête à ajouter, pour le travail en hauteur ou dans des espaces confinés. Aide également
  • Compatibles avec d'autres EPI
  • Modèle Pheos Guard S spécialement conçu pour les têtes plus étroites
Idéal pour les environnements de travail exposés à la poussière, grâce à la combinaison de verres avec traitement antibuée et d'un cadre supplémentaire.
Certifications: EN 166, EN 170