Imprimer
Portants pour tabliers et blouses de laboratoire
Fournisseur: Palbam
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GR32CMP-S GR40CMP-S GR08CMP-S-C GR16CMP-S-C GR24CMP-S-C GR40CMP-1750MM GR08CMP-1750MM GR32CMP-1750MM GR16CMP-S GR08CMP-S GR24CMP-S
PALBGR32CMP-SEA 2620 EUR
PALBGR32CMP-S PALBGR40CMP-S 132-0985 132-0986 132-0987 132-1086 PALBGR08CMP-1750MM PALBGR32CMP-1750MM 132-1085 PALBGR08CMP-S PALBGR24CMP-S
Portants pour tabliers et blouses de laboratoire
Mobilier Portemanteaux
Ces portants plus courts sont conçus pour suspendre des blouses et des tabliers de laboratoire.
  • La conception de ce portant place chaque crochet aux mêmes angle et espacement pour un aspect uniforme, créant une image de discipline et permettant un flux laminaire suffisant
  • Les miroirs en option (vendus séparément) peuvent être montés sur les panneaux latéraux pour améliorer à la fois l'esthétique et la fonctionnalité
  • Chaque portant est fourni avec des crochets, des numéros d'étiquetage et des pattes de mise à niveau avec caches intégrés
  • Crochets : l'épaisseur du matériau empêche toute déformation
  • Fournis avec pattes de mise à niveau ou roulettes pour salle propre
En acier inoxydable 304L poli électrolytiquement.
Informations de livraison: Typically available from stock for direct shipment from the supplier. Flat-packed and easy to assemble.