Imprimer
Sodium chlorure solution 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de sodium
1.37076.1000 1.37076.9010
1.37076.1000EA 124 EUR
1.37076.1000 1.37076.9010
Sodium chlorure solution 3 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
Indice Merck: 14,08599