PS, microplaque noire opaque à fond transparent, avec couvercle. La surface à très faible couplage est une couche d’hydrogel liée par covalence, hydrophile et chargée de manière neutre. La surface minimise l’adhésion des cellules, l’absorption des protéines et l’activation des enzymes. Elle est idéale pour la culture de cellules souches car elle favorise la formation de corps embryoïde à partir de cellules ES.
La géométrie des puits facilite la formation de sphéroïdes au centre du puits
Surface non cytotoxique, biologiquement inerte et non dégradable
Stérilisées par irradiation aux rayons gamma
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.