Fixateur cytologique, Q Path® Labofix
Marques : VWR Q-Path ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Q Path® Labofix est un spray fixateur cytologique capable de fixer et de stocker les éléments cellulaires de frottis gynécologiques ou non après étalage sur une lame de verre.
- Easy and quick use
Le principe est basé sur une réaction de déshydratation suivie de la protection des éléments cellulaires.
Utilisation simple et rapide: Vaporiser deux fois sur le frottis et laisser sécher pendant trois minutes, puis les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire et colorés.
Certifications: IVD reagent