Imprimer
Jauges d'épaisseur, PosiTest
Fournisseur: Industrial Physics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LD5004 LD5003
SIMELD5004EA 689 EUR
SIMELD5004 SIMELD5003
Jauges d'épaisseur, PosiTest
Contrôle des revêtements
Jauge magnétique positive de l'épaisseur PosiTest utilisée pour la mesure non destructrice de revêtements non magnétiques tels que la peinture, l'émail, la galvanisation, la métallisation et le placage sur l'acier.
  • Des indicateurs visuels et sonores positifs indiquent le moment où le relevé de l'épaisseur est établi
  • Des rainures en V dans le logement de la sonde et la base de la jauge permettent un positionnement correct sur des objets cylindriques