Imprimer
Flacons et bouchons à vis Premium DURAN® PURE, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
818062402 818063604 818061406 818011401 818012406 818013608 818014407 818015403 818016305 818017301 818018606 818019105 818064403 818065408 818066301 818067306 818068602 818069101
215-4765EA 266 EUR
215-4765 215-4766 215-4764 215-4755 215-4756 215-4757 215-4758 215-4759 215-4760 215-4761 215-4762 215-4763 215-4767 215-4768 215-4769 215-4770 215-4771 215-4772
Flacons et bouchons à vis Premium DURAN® PURE, DURAN®
Flacons Flacons en verre
DURAN® PURE bottles clear or amber, with GL thread and dust cover. DURAN® PURE is a range of primary packaging products dedicated to the specific requirements and needs of the pharmaceutical industry.
  • En verre borosilicaté 3.3 DURAN® de type I
  • Un revêtement de protection anti-poussière est appliqué à la fin du processus de fabrication pendant que le verre est encore propre
  • Le certificat de conformité de lot spécifique est disponible en téléchargement par Internet via le 'Code de traçabilité' (comprend les analyses par lot USP, Ph. Eur., JP)
  • Traçabilité absolue de lot pour les composants des flacons et bouchons DURAN PURE
  • Enregistrés comme Type III: matériau de conditionnement Drug Master Files (DMF)
The bottles and closures in the range fully meet the requirements laid down in the international pharmacopoeias, and offer full protection for sensitive and valuable pharmaceutical products. DURAN® PURE products are available with a full range of documents and certification that meet the detailed requirements of the regulatory authorities.