Imprimer
Gants en nitrile, Microflex® 93-856
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
93-856/9.5-10
112-4283EA 0 EUR
112-4283
Gants en nitrile, Microflex® 93-856
Gants
Ces gants jetables résistent plus longtemps que les autres gants jetables en nitrile à une variété de produits chimiques industriels.
  • La couleur orange vif permet aux mains d'être visibles dans des situations de faible luminosité et à de plus grandes distances, ce qui améliore les conditions de sécurité dans divers environnements de travail
  • La manchette allongée offre un niveau de protection accru pour un gant d'examen dans les zones très sensibles du poignet et de l'avant-bras
  • Ne contiennent pas de latex ni de poudre de caoutchouc naturel afin de protéger
En savoir plus