Imprimer
Congélateur ultra basse température, VIP Eco, −86 °C, PHCbi
Fournisseur: PHC Corporation
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MDF-DU502VH-PE MDF-DU503VH-PE
471-1336EA 17250 EUR
471-1336 SANYMDF-DU503VH-PE
Congélateur ultra basse température, VIP Eco, −86 °C, PHCbi
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Les congélateurs ultra-basses de la série VIP Eco avec réfrigérants naturels minimisent la consommation d'énergie, réduisent l'impact environnemental et permettent d'économiser de l'argent. Une technologie innovante et la certification des dispositifs médicaux de classe IIa permettent un stockage sécurisé d’échantillons cliniques et de recherche précieux.
  • Les réfrigérants à base d'hydrocarbures naturels offrent un refroidissement plus efficace en raison de leur chaleur latente d'évaporation élevée. PUF/VIPPlus 70 mm
  • Cycles ON - OFF du compresseur
Plage de température : -50 à -86 °C