Imprimer
Microtubes à centrifuger
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
780540 780536 780546
525-0502EA 54.7 EUR
525-0502 525-0944 525-0945
Microtubes à centrifuger
Tubes Microtubes à centrifuger
En PP translucide.
  • Avec verrouillage du couvercle
  • Zone de marquage dépolie
  • Subdivisions pour la détermination approximative de volumes
  • Exempts d'endotoxines, de DNase et de RNase