Imprimer
Portoirs pour tubes à essai, POXYGRID®
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Scienceware®
119-0449EA 150 EUR
BELAF187500002 BELAF187550002 119-0449 BELAF187550003 BELAF187550001 BELAF187720003 119-0456 119-0455 119-0454 119-0453 BELAF187530000 119-0452 119-0451 119-0450 BELAF187620001 BELAF187620002 BELAF187620003 BELAF187730003 BELAF187720000 BELAF187540000 BELAF187540001 BELAF187720002 BELAF187500003
Portoirs pour tubes à essai, POXYGRID®
Portoirs Tube Racks
Fil métallique recouvert d'époxy
  • Résistance aux solvants organiques, aux sels, aux acides et alcalis faibles
  • Entièrement fonctionnel dans une plage de température comprise entre –223 °C et 121 °C (pour l'autoclavage)
  • Autoclavable
Tous les portoirs disposent d'orifices carrés, de trois étages, d'une grille inférieure rainurée et de bords renforcés.