Imprimer
Gants industriels, RewoMech® 640
Fournisseur: KCL by Honeywell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
640.10 640.11 640.12 640.7 640.8 640.9
KCHL640.10EA 32.3 EUR
KCHL640.10 KCHL640.11 KCHL640.12 KCHL640.7 KCHL640.8 KCHL640.9
Gants industriels, RewoMech® 640
Gants
Ces gants en similicuir extrêmement résistants offrent une bonne protection mécanique. La face arrière du gant est en tissu élastique léger pour un ajustement optimal.
  • Good dexterity
  • No material hardening
  • Absorbent surface profile for a good grip
  • Back of the thumb is equipped with the TerryCotton fabric for sweat absorption
  • Cuff with Velcro® fastener for perfect fit
  • Washable
Parfaits pour la métallurgie, la plasturgie, l'ingénierie mécanique, l'industrie automobile, la maintenance et le nettoyage industriels, la logistique et pour le travail avec des pièces graisseuses et humides.
Certifications: EN 388:2016 (2121X) ; Cat. II.