Imprimer
Gants en nitrile, TouchNTuff® 93-250
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
93-250/8.5-9 93-250/9.5-10 93-250/5.5-6 93-250/6.5-7 93-250/7.5-8
112-4232EA 93.8 EUR
112-4232 112-4233 112-4776 112-4230 112-4231
Gants en nitrile, TouchNTuff® 93-250
Gants
Ces gants en nitrile résistent à un grand nombre de produits chimiques industriels, pendant plus longtemps que d'autres gants à usage unique en nitrile. Ils sont très résistants et 3 fois plus résistant aux perforation que les gants en latex ou en PVC.
  • Non stériles, non poudrés, bouts des doigts texturés
  • Ansell Grip Technology™ diminue l'effort nécessaire pour saisir des objets secs, mouillés ou huileux, ce qui réduit la fatigue au niveau des mains et des bras
  • Formule exclusive en nitrile pour plus de confort pendant de longues périodes d'utilisation
  • Ne contient aucune protéine naturelle du caoutchouc, ce qui protège la peau contre les allergies de Type I
  • Pas de transfert de contaminants de silicone sur la surface de contact
Parfaits pour une utilisation dans les applications de laboratoire, la transformation alimentaire, les services de conciergerie, la fabrication du métal et pour l'industrie automobile et le transport.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, cat. III ; AQL 1,5
Approuvés pour le contact alimentaire