Imprimer
Jerricans, col étroit, PEHD, homologation UN-X
Fournisseur: RIXIUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6-0300-200-61 6030005051WC 6030010051WC
RIXI6-0300-200-61EA 1610 EUR
RIXI6-0300-200-61 RIXI6030005051WC RIXI6030010051WC
Jerricans, col étroit, PEHD, homologation UN-X
Flacons Jerricans
En HDPE, translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistants aux températures de –40 à +110 °C
  • Bidon UN avec homologation X
Bidon universel pour l'industrie, le commerce et les laboratoires. Idéal pour l’emballage, la stockage et le transport.