Imprimer
Nettoyant de surface détergent et désinfectant, SURFA' SAFE Premium
Fournisseur: Laboratoires Anios
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2419544 2419326
DMDA2419544EA 320 EUR
DMDA2419544 DMDA2419326
Nettoyant de surface détergent et désinfectant, SURFA' SAFE Premium
Produits nettoyants Désinfectants
Mousse détergente et désinfectante pour les murs, les sols et les équipements médicaux non invasifs.
  • Actions simultanées : nettoyage et désinfection
  • Sans alcool, parfum ni CMR
  • Contient du chlorure de didecyldimethylammonium et des excipients
  • Séchage rapide, ne laisse pas de traces
  • Activité sur les virus enveloppés (rotavirus, PRV, HSV, virus de la vaccine, BVDV)
Certifications: Bactéricide EN 1040, EN 13727, Fongicide EN 1275 ; EN 13624, EN 13697, EN 14562 ; Virucide EN 14476
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.