Imprimer
Sodium hydroxyde 10%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
1.00232.9025 1.00232.9950
1.00232.9025EA 0 EUR
1.00232.9025 1.00232.9950
Sodium hydroxyde 10%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II