Imprimer
Plaques de filtration, 96 puits, AcroPrep™
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5047 5048 5041 5051-N 5055-N 5056-N 5063-N
516-9892EA 351 EUR
516-9892 516-9893 736-4002 516-6894 516-6898 516-6899 516-9895
Plaques de filtration, 96 puits, AcroPrep™
Microplaques Plaques de filtration
Ces plaques sont fabriquées à base de polypropylène biologiquement inerte et résistant aux produits chimiques. Disponibles dans plusieurs configurations de membranes avec un code-barres de série pour les systèmes de suivi automatisés.
  • Conception en une seule pièce favorable à l'utilisation robotique
  • Technologie de scellage exclusive pour sceller individuellement chaque puits, empêchant l'interférence et l'écoulement prolongé afin d'éliminer les éclaboussures et l'interférence du filtrat
Conception conforme aux spécifications de la norme ANSI/SBS X-2004.