Imprimer
Précelles, NANO
Fournisseur: OUTILS RUBIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00-NANO 0-NANO 1-NANO 2A-NANO 3C-NANO SS-NANO 3-NANO 5A-NANO 5-NANO 7-NANO
232-0148EA 37.2 EUR
232-0148 232-0157 232-0160 232-0163 232-0166 232-0181 232-0169 232-0172 232-0175 232-0178
Précelles, NANO
Pinces
Nanotechnologie ultra-moderne obturant les plus petits pores à la surface des nano-précelles. Les instruments sont fabriqués dans un acier inoxydable chirurgical de très haute qualité. Cette nanotechnologie garantit l'effet lotus afin que la moindre salissure, huile, eau ou tout autre liquide ne fassent que ruisseler sur l'acier. Cela préserve la propreté totale des précelles – une fonction bénéfique, en particulier dans les locaux sensibles des laboratoires.
  • Surface des précelles très propre
  • Idéales pour une utilisation dans les salles propres et autres zones sensibles des laboratoires où des outils exempts de contamination sont nécessaires