Imprimer
, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Nitrogen_filled
84872.290EA 165 EUR
84872.290 84872.320
, HiPerSolv CHROMANORM® LC-MS
Acétonitrile avec 0,1% Acide acétique
UN: 1648
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Nominal concentration (V/V) 0.095 - 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.005 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (195 nm) Min. 20 %
Transmittance (230 nm) Min. 50 %
Transmittance (240 nm) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (295 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test