Ammoniaque 20%, NORMATOM®, Ultrapure pour l'analyse de traces de métaux
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
NH₃ Densité: 0,923 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Al (Aluminium) | |
As (Arsenic) | |
Bi (Bismuth) | |
Ca (Calcium) | |
Cd (Cadmium) | |
Co (Cobalt) | |
Dy (Dysprosium) | |
Er (Erbium) | |
Eu (Europium) | |
Ga (Gallium) | |
Gd (Gadolinium) | |
Ge (Germanium) | |
Hf (Hafnium) | |
Ho (Holmium) | |
In (Indium) | |
K (Potassium) | |
Li (Lithium) | |
Na (Sodium) | |
Nb (Niobium) | |
Ni (Nickel) | |
Pd (Palladium) | |
Rb (Rubidium) | |
Rh (Rhodium) | |
Sc (Scandium) | |
Sm (Samarium) | |
Sr (Strontium) | |
Tb (Terbium) | |
Th (Thorium) | |
Tl (Thallium) | |
Tm (Thulium) | |
U (Uranium) | |
V (Vanadium) | |
Y (Yttrium) | |
Yb (Ytterbium) | |
Zn (Zinc) | |
Zr (Zirconium) |