Imprimer
Rayonnages
Fournisseur: Palbam
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PALBSU-1640-4-SEA 0 EUR
PALBSU-1640-4-S 132-1057 132-1058 132-1056 132-1059 132-1060 PALBSU-1640-4-P 132-0999 132-0998
Rayonnages
Mobilier Étagères
Rayonnages de haute qualité pour salle propre avec pieds réglables en hauteur, pour mise à niveau, sur patins ou sur roulettes en nylon blanc de 130 mm (5").
  • Options : étagères pleines ou perforées
  • Étagères amovibles ou réglables en hauteur tous les 200 mm (8")
  • 4 étagères par unité (étagères supplémentaires pouvant être commandées séparément)