Imprimer
Milieux d'enrichissement Actero™ Elite
Marques : FOODCHEK SYSTEMS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FCM-011 FCM-022 FCM-023 FCM-203 FCM-204
710-1615EA 242 EUR
710-1615 710-1617 FCHKFCM-023 FCHKFCM-203 FCHKFCM-204
Milieux d'enrichissement Actero™ Elite
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Les échantillons alimentaires et environnementaux nécessitent un enrichissement avant de subir des tests d'agents pathogènes afin de développer les agents pathogènes bactériens existants. Les milieux d'enrichissement Actero™ ELITE fonctionnent avec plusieurs « systèmes de tests d'agents pathogènes alimentaires », y compris les plate-formes de test sur membrane, ELISA et de PCR en temps réel. Pour une solution personnalisée, le sachet pour milieux Actero™ est fait pour les laboratoires qui ont besoin de milieux conditionnés par portion pour une utilisation avec des instruments de préparation de milieux automatisés. Disponibles en sachets et personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques. En attente de brevet, les milieux d'enrichissement Actero™ ELITE sont composés de formules optimisées qui offrent un temps d'enrichissement le plus court de tout le secteur très court.
  • Différents kits disponibles
  • Robuste et polyvalent