Imprimer
Gants tricotés, HyFlex® 11-800
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11-800/7 11-800/8 11-800/9 11-800/10 11-800/6 11-800/11
112-0207EA 78.2 EUR
112-0207 112-0208 112-0209 112-0205 112-0206 112-4253
Gants tricotés, HyFlex® 11-800
Gants
Ces gants tricotés en nylon sont dotés d'un revêtement en mousse nitrile sur la paume.
  • Équilibre parfait entre confort, dextérité et protection
  • Cette technologie de tricotage avancée permet une plus grande flexibilité dans des secteurs à haute contrainte: Mains plus libres, confort accru et fatigue réduite
  • Propriétés antistatiques conformément à la norme EN 1149
  • Certifiés Oeko-Tex®
Pour l'assemblage de précision et les manipulations générales dans les entrepôts.
Certifications: EN 388:2016 (3131A), EN 1149 ; Cat. II