Imprimer
Chariots de transport
Fournisseur: HUPFER METALLWERKE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7500468 7500661
139-0771EA 816 EUR
139-0771 139-0772
Chariots de transport
Chariots
Chariots de transport, avec structure en acier inoxydable de qualité supérieure, complets avec tubes résistants de 25×25 mm et deux étagères lisses soudées.
  • Armature en acier chromé et zingué, antistatique, avec pare-chocs
  • Châssis complet avec 4 roulettes pivotantes, dont 2 à l'avant avec frein d'arrêt