Imprimer
Adaptateur pour filtre d'échappement pour les bidons Justrite et CPC
Fournisseur: S.C.A.T.
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
107617 107610 318957 160524 160527 160529 108181
SCTV107617EA 49.9 EUR
SCTV107617 SCTV107610 SCTV318957 SCTV160524 SCTV160527 SCTV160529 SCTV108181
Adaptateur pour filtre d'échappement pour les bidons Justrite et CPC
Raccords et connecteurs
Adaptateur spécial pour connecter un filtre à air d'échappement SCAT aux bidons des fabricants Justrite et CPC.
  • Fabriqué en PEHD-EC
  • S'adapte au filetage GL 14 (f) sur le raccord CPC (m)
Compatible avec tous les filtres d'échappement SCAT de petite, moyenne et grande taille.