Imprimer
VWR®, Pelles d'échantillonnage
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
231-0490EA 236 EUR
231-0490 231-0491 231-0622 231-0623 231-0624 231-0625
VWR®, Pelles d'échantillonnage
Pelles
En PS, blanc. Ces pelles à usage unique sont idéales pour l'échantillonnage des poudres, des granulés et des pâtes.
  • Emballé individuellement
  • Stérilisé par rayonnement gamma
Thanks to the special handle construction, and the slightly angled edge, the scoop stands horizontally and can be laid down without the material trickling out.
Certifications: Production, assemblage et emballage selon salle blanche classe 7 (10000). Conformes aux directives de la FDA et de l'UE.
Attention: *Le(s) produit(s) ci-dessous ne relèvent pas du champ d'application deEn savoir plus