Imprimer
VWR® Traceable® logger trac, Enregistreur de température et d'humidité
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2325EA 465 EUR
620-2325 620-2326
VWR® Traceable® logger trac, Enregistreur de température et d'humidité
Enregistreurs de données
Enregistreurs portables qui accompagnent les expéditions, pour suivre l'humidité relative et la température. Pour une flexibilité totale, l'intervalle d'enregistrement est défini par l'utilisateur en fonction du nombre de jours d'enregistrement souhaité (de 4 heures à 365 jours) ou de l'intervalle de temps désiré (de toutes les 2 secondes à toutes les 24 heures). Pour s'assurer qu'aucune donnée ne soit perdue, une fois la mémoire pleine, le thermomètre/l'hygromètre interrompt l'enregistrement des données (les données ne sont pas écrasées).
  • Paramètres d'humidité et de température sélectionnables par l'utilisateur (valeurs hautes et basses) par iincéments de 1,0% ou 1,0 °C
  • Affichage de la durée cumulative des alarmes
  • Valeurs HR et de température, température mini/maxi atteinte, temps de fonctionnement cumulé
Certifications: Laboratoire d'étalonnage ISO/CEI 17025 accrédité par A2LA pour la conformité de la traçabilité NIST.
Informations de livraison: Le set de démarrage inclut un enregistreur Traceable® Logger Trac, un câble de transfert de données, un progiciel MaxiThermal, une pile et un certificat d'étalonnage Traceable®.