Imprimer
VWR® Traceable® logger trac, Enregistreur de température
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2322EA 233 EUR
620-2322 620-2324
VWR® Traceable® logger trac, Enregistreur de température
Enregistreurs de données
Cet enregistreur de température peut afficher et enregistrer des données, de même que générer des rapports de données, pendant le stockage, la manipulation et le transport des produits.
  • Dispositif réutilisable avec écran LCD actif pour suivre la durée cumulée des variations de la température en dehors des valeurs mini/maxi définies par l'utilisateur, visualiser les valeurs et les télécharger si nécessaire
  • L'écran LCD affiche la valeur en cours selon la plage de température acceptable et l'intervalle d'enregistrement: la valeur de l'alarme est incrémentée lorsque la mesure se situe en dehors des paramètres acceptables pendant l'intervalle d'enregistrement
  • Lorsque qu'une condition d'alarme se produit, une notification de type « ALARME » s'affiche à l'écran: si un trop grand nombre d'événements d'alarme surviennent par rapport aux paramètres prédéfinis, le message « MISE EN QUARANTAINE » s'affiche
  • Pré-programmé avec des valeurs d'alarme de 2 et 8 °C et une durée d'enregistrement de 30 jours
  • Pour une flexibilité totale, les valeurs d'alarme sont modifiables entre –35 et +50 °C et les intervalles d'enregistrement peuvent être fixés de toutes les 2 secondes à toutes les 24 heures
  • La mémoire flash interne stocke 7680 mesures
  • Pour s'assurer qu'aucune donnée n'est perdue, une fois la mémoire pleine, le thermomètre interrompt l'enregistrement des données (les données ne seront pas écrasées)
User selectable recording intervals, for complete flexibility, the user-defined recording interval may be set based on the number of desired days to log (from 4 hours to 365 days) or the desired time interval (from every 2 seconds to every 24 hours). Internal flash memory stores 7680 readings. To insure that no data is lost, once the memory is full the thermometer will stop logging data (data will not be overwritten). While recording, the following information is displayed: Current, Minimum and Maximum temperature achieved and cumulative running time. Once an alarm condition has occurred, the following additional information is displayed: Alarm tally, 'ALARM' notification, cumulative alarm time. If a quarantine condition has occurred, the following additional information is displayed: 'QUARANTINE' notification (taking the place of the 'ALARM' notification), alarm icon.
Individual Logger-Trac™ Thermometers are pre-programmed with alarm values of 2 (low) and 8 °C (high) and a recording interval to allow for 30 days of recording (readings are logged every 5 minutes, 33 seconds). Perfect solution for monitoring material in transit as well as reagents, clinical samples, vaccines, pharmaceuticals and food items in any location.
Active LCD display technology allows the duration (cumulative time) for the temperature excursion to be viewed on the display immediately without the need to download data. The user may select the acceptable temperature parameters (high and low temperature values) in 1° increments. The cumulative alarm duration timer is started each time the reading is outside of the acceptable temperature parameters to provide a total excursion time since the start of recording.
Certifications: L'étalonnage est conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001, accrédité par A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Informations de livraison: Le kit de démarrage comprend un enregistreur, un support avec câble USB, un progiciel Maxithermal, une pile et un certificat d'étalonnage Traceable®.