Unités de filtration pour centrifugation, Vivaspin® Turbo 4
FiltresFiltres pour centrifugation
Vivaspin® Turbo 4 can handle 0,04 to 4 ml sample volume in swing-out and fixed angle rotors accepting 15 ml centrifuge tubes.
High retentate recovery >95%
pH 1 to 14 suited PS housing with high chemical compatibility
Safe sample concentration and easy recovery due to unique, angular and pipette friendly dead-stop pocket
Volume graduation for easy detection/monitoring of the concentrate volume
The Vivaspin® Turbo 4 optimised design, the sleek internal profile, ensures maximum process speeds right the way down to the last few micro litres after >100 fold concentration.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.