Imprimer
Kit de test pour azote ammoniacal, NI-8
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
224100 2428700
HACH224100EA 190 EUR
HACH224100 HACH2428700
Kit de test pour azote ammoniacal, NI-8
Kits de tests environnementaux
Méthode simple, économique et rapide par disque de couleur pour tester la présence d'ammoniac dans l'eau douce ou salée.
  • Méthode par kit de test visuel la plus précise
  • Méthode simple et économique par disque de couleur
  • Résultats rapides avec un kit de test facile à transporter