Imprimer
Kits de réactifs pour carbone organique total (COT), Test 'N Tube™
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2760345 2760445 2815945
705-0191EA 494 EUR
705-0191 705-0192 705-0196
Kits de réactifs pour carbone organique total (COT), Test 'N Tube™
Kits de tests environnementaux
Utilisés pour la détermination de carbone organique total (COT) soit avec la méthode Test 'N Tube gamme basse, gamme moyenne ou gamme haute respectivement. Le kit inclut des flacons pour la réalisation de la digestion et des réactifs pour 25 à 50 tests.
  • Abordable
  • Précision
  • Utilisation simple
Les produits TNT 16 mm peuvent uniquement être évalués sur le DR900.