Imprimer
Réactif de Nessler
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2119432 2119449
HACH2119432EA 41.4 EUR
HACH2119432 458-0044
Réactif de Nessler
Réactif de Nessler
The reagent is used for ammonia nitrogen determination in waste water by the Nessler method
Numéro MDL: MFCD00049656
Numéro CAS: 7783-33-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Range 0.02-2.50 mg/L NH3-N