Imprimer
Fioles jaugées, classe A, marquage blanc
Fournisseur: BDH Prolabo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
80261.305 80261.306 80261.307 80261.308 80261.309 80261.310
VWRF80261.305EA 114 EUR
VWRF80261.305 VWRF80261.306 VWRF80261.307 VWRF80261.308 VWRF80261.309 VWRF80261.310
Fioles jaugées, classe A, marquage blanc
Ballons Fioles jaugées
DURAN®, verre borosilicaté, ambré, avec bouchon en PE
  • Marquages indélébiles émaillés blancs résistants aux acides et alcalis
  • Livré avec certificat de lot
Certifications: DIN EN ISO 1042